Triethylene glycol monobenzyl ether 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-[2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 2-(2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
OR3392-25G
APOSOR3392-25GEA
1580
CZK
APOSOR3392-25G
Triethylene glycol monobenzyl ether 98%
Triethylene glycol monobenzyl ether
Vzorec:
C₁₃H₂₀O₄ MW: 240,30 g/mol Bod varu: 126 °C/0,075mmHg Hustota: 1,09 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093556 CAS číslo: 55489-58-2 |