Tisk…
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3379-1G OR3379-5G
APOSOR3379-1GEA 0 CZK
APOSOR3379-1G APOSOR3379-5G
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine 97%
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862551
CAS číslo: 55579-01-6