Tisk…
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(2-Pyrazinyl)piperazine
OR3374-1G OR3374-500MG OR3374-5G
APOSOR3374-1GEA 1580 CZK
APOSOR3374-1G APOSOR3374-500MG APOSOR3374-5G
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine
Vzorec: C₈H₁₂N₄
MW: 164,212 g/mol
Bod varu: 105…108 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040766
CAS číslo: 34803-68-4
EINECS: 252-221-9
UN: 3259
ADR: 8,III