Tisk…

4-Bromo-2-nitrophenol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR3371-25G OR3371-5G
APOSOR3371-25GEA 1290 CZK
APOSOR3371-25G APOSOR3371-5G
4-Bromo-2-nitrophenol 98%
4-Bromo-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,01 g/mol
Bod tání: 88…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082540
CAS číslo: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR