Tisk…
2-Bromo-6-methoxyaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3368-1G OR3368-5G OR3368-25G
APOSOR3368-1GEA 1660 CZK
APOSOR3368-1G APOSOR3368-5G APOSOR3368-25G
2-Bromo-6-methoxyaniline 97%
2-Bromo-6-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈BrNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08741448
CAS číslo: 5473-01-8