4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-2-hydrazinylpyridine
OR33676-1G
OR33676-5G
APOSOR33676-1GEA
3440
CZK
APOSOR33676-1G
APOSOR33676-5G
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Vzorec:
C₅H₆BrN₃ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00234091 CAS číslo: 1019918-39-8 |