Tisk…
2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-1-isothiocyanato-4-nitrobenzene, 1-Chloro-2-isothiocyanato-5-nitrobenzene
OR33667-1G OR33667-25G OR33667-5G
APOSOR33667-1GEA 827 CZK
APOSOR33667-1G APOSOR33667-25G APOSOR33667-5G
2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate 97%
2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂S
MW: 214,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041244
CAS číslo: 23165-64-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III