Tisk…
Benzoin methyl ether 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone
OR33657-100G OR33657-25G OR33657-500G
APOSOR33657-100GEA 4960 CZK
APOSOR33657-100G APOSOR33657-25G APOSOR33657-500G
Benzoin methyl ether 96%
Benzoin methyl ether
Vzorec: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Bod tání: 47…50 °C
Hustota: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008492
CAS číslo: 3524-62-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III