Tisk…
Tetrabutylammonium chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR33653-1KG OR33653-250G
APOSOR33653-1KGEA 16530 CZK
APOSOR33653-1KG APOSOR33653-250G
Tetrabutylammonium chloride 98%
Tetrabutylammonium chloride
Vzorec: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277,92 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011635
CAS číslo: 1112-67-0