Tisk…
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M in THF
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR33650-100ML OR33650-500ML
APOSOR33650-100MLEA 3380 CZK
APOSOR33650-100ML APOSOR33650-500ML
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M in THF
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈NNaSi₂
Hustota: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009835
CAS číslo: 1070-89-9
UN: 2924
ADR: 3+8,II