Tisk…
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3365-1G OR3365-5G
APOSOR3365-1GEA 744 CZK
APOSOR3365-1G APOSOR3365-5G
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₅H₄BrNO₂S
Bod varu: 276 °C
Bod tání: 98…101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08275713
CAS číslo: 913836-22-3