N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33639-1G
OR33639-5G
APOSOR33639-1GEA
5130
CZK
APOSOR33639-1G
APOSOR33639-5G
N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine 95%
N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine
Vzorec:
C₈H₇ClN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07681942 CAS číslo: 871909-85-2 |