Tisk…
5-Bromo-2-oxo-6-phenyl-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33638-1G OR33638-5G
APOSOR33638-1GEA 7670 CZK
APOSOR33638-1G APOSOR33638-5G
5-Bromo-2-oxo-6-phenyl-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
5-Bromo-2-oxo-6-phenyl-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Vzorec: C₁₂H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16622785
CAS číslo: 1228182-71-5