Tisk…
2-Bromo-6-methoxy-1-indanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR33636-1G
APOSOR33636-1GEA 7670 CZK
APOSOR33636-1G
2-Bromo-6-methoxy-1-indanone 95%
2-Bromo-6-methoxy-1-indanone
Vzorec: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258470
CAS číslo: 62015-79-6