Tisk…
(R)-1-tert-Butyl-2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33635-100G OR33635-25G OR33635-5G
APOSOR33635-100GEA 2730 CZK
APOSOR33635-100G APOSOR33635-25G APOSOR33635-5G
(R)-1-tert-Butyl-2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate 95%
(R)-1-tert-Butyl-2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190828
CAS číslo: 73323-65-6