Tisk…
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33626-1G OR33626-25G OR33626-5G OR33626-10G
APOSOR33626-1GEA 5130 CZK
APOSOR33626-1G APOSOR33626-25G APOSOR33626-5G APOSOR33626-10G
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₃
MW: 231,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797717
CAS číslo: 3197-25-9