Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33622-1G
OR33622-5G
APOSOR33622-1GEA
9560
CZK
APOSOR33622-1G
APOSOR33622-5G
Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 95%
Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate
Vzorec:
C₆H₇NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09033250 CAS číslo: 6914-73-4 |