Tisk…
3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33616-1G OR33616-5G
APOSOR33616-1GEA 612 CZK
APOSOR33616-1G APOSOR33616-5G
3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec: C7H7N3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607943
CAS číslo: 116834-96-9