6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33605-1G
OR33605-5G
APOSOR33605-1GEA
9560
CZK
APOSOR33605-1G
APOSOR33605-5G
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₁₁NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115433 CAS číslo: 834884-62-7 |