Tisk…
(5-Methylpyridin-2-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33603-1G
APOSOR33603-1GEA 5590 CZK
APOSOR33603-1G
(5-Methylpyridin-2-yl)methanol 95%
(5-Methylpyridin-2-yl)methanol
Vzorec: C₇H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999992
CAS číslo: 22940-71-2