1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33602-1G
OR33602-5G
APOSOR33602-1GEA
9560
CZK
APOSOR33602-1G
APOSOR33602-5G
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine
Vzorec:
C₁₃H₁₇N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22126110 CAS číslo: 23616-64-0 |