Tisk…
Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33601-1G
APOSOR33601-1GEA 12400 CZK
APOSOR33601-1G
Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09270117
CAS číslo: 2076-36-0