Tisk…
2-[(4-Methoxyphenyl)amino]-2-methylpropanenitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33598-1G
APOSOR33598-1GEA 5130 CZK
APOSOR33598-1G
2-[(4-Methoxyphenyl)amino]-2-methylpropanenitrile 97%
2-[(4-Methoxyphenyl)amino]-2-methylpropanenitrile
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06254727
CAS číslo: 893723-12-1