Tisk…
2-{[(4-Chlorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33597-1G
APOSOR33597-1GEA 5130 CZK
APOSOR33597-1G
2-{[(4-Chlorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 97%
2-{[(4-Chlorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Vzorec: C₁₁H₁₃ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10014479
CAS číslo: 1018265-80-9