Tisk…
1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]ethan-1-amine
OR33596-1G
APOSOR33596-1GEA 7670 CZK
APOSOR33596-1G
1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene 95%
1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene
Vzorec: C₈H₁₀BrNS
MW: 232,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05262934
CAS číslo: 69326-62-1