Tisk…
[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33595-1G OR33595-5G
APOSOR33595-1GEA 15310 CZK
APOSOR33595-1G APOSOR33595-5G
[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol 95%
[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₁H₁₆OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18890812
CAS číslo: 500530-69-8