Tisk…
2-Chloronaphthalene-1,3-dicarbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33593-1G
APOSOR33593-1GEA 7670 CZK
APOSOR33593-1G
2-Chloronaphthalene-1,3-dicarbaldehyde 95%
2-Chloronaphthalene-1,3-dicarbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₇ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18803523
CAS číslo: 132554-61-1