Tisk…
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33592-1G OR33592-5G
APOSOR33592-1GEA 7670 CZK
APOSOR33592-1G APOSOR33592-5G
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide 95%
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide
Vzorec: C₈H₁₅BrN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18803537
CAS číslo: 1280787-27-0