Tisk…
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33590-1G OR33590-5G
APOSOR33590-1GEA 1540 CZK
APOSOR33590-1G APOSOR33590-5G
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran 95%
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran
Vzorec: C₉H₁₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023003
CAS číslo: 1746-11-8