Tisk…
2-(Phenylthio)ethanamine, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Phenylsulphanyl)ethan-1-amine
OR33589-1G
APOSOR33589-1GEA 7670 CZK
APOSOR33589-1G
2-(Phenylthio)ethanamine, technická kvalita
2-(Phenylthio)ethanamine
Vzorec: C₈H₁₁NS
MW: 153,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014824
CAS číslo: 2014-75-7