5-(4-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33582-1G
OR33582-5G
APOSOR33582-1GEA
7670
CZK
APOSOR33582-1G
APOSOR33582-5G
5-(4-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
5-(4-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Vzorec:
C₉H₈BrN₃S MW: 270,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03995808 CAS číslo: 494194-50-2 |