Tisk…
5-(3-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33581-1G
APOSOR33581-1GEA 9560 CZK
APOSOR33581-1G
5-(3-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
5-(3-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Vzorec: C₉H₈BrN₃S
MW: 270,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01816005
CAS číslo: 333771-24-7