Tisk…
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyprop-2-enenitrile
OR33579-1G OR33579-5G
APOSOR33579-1GEA 7670 CZK
APOSOR33579-1G APOSOR33579-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile
Vzorec: C₉H₅Cl₂NO
MW: 214,05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025879
CAS číslo: 77186-41-5