Tisk…
2-(4-Bromophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)-3-hydroxyprop-2-enenitrile
OR33578-1G OR33578-5G
APOSOR33578-1GEA 7670 CZK
APOSOR33578-1G APOSOR33578-5G
2-(4-Bromophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
2-(4-Bromophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile
Vzorec: C₉H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025878
CAS číslo: 27956-41-8