Tisk…
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33575-1G OR33575-5G
APOSOR33575-1GEA 15310 CZK
APOSOR33575-1G APOSOR33575-5G
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄INO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10758077
CAS číslo: 252861-26-0