Tisk…
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33571-1G OR33571-5G
APOSOR33571-1GEA 7410 CZK
APOSOR33571-1G APOSOR33571-5G
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 97%
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607921
CAS číslo: 952183-35-6