Tisk…
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)-4-(pyrrolidin-1-yl)benzamide
OR33569-1G OR33569-5G
APOSOR33569-1GEA 7670 CZK
APOSOR33569-1G APOSOR33569-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234,3 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607912
CAS číslo: 952183-27-6