Tisk…
2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33565-1G OR33565-5G
APOSOR33565-1GEA 7670 CZK
APOSOR33565-1G APOSOR33565-5G
2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol 95%
2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Vzorec: C₁₁H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01734031
CAS číslo: 55955-99-2