Tisk…
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33563-1G OR33563-5G
APOSOR33563-1GEA 2610 CZK
APOSOR33563-1G APOSOR33563-5G
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 97%
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01580034
CAS číslo: 5654-92-2