Tisk…
Methyl-3-methoxy-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33562-1G
APOSOR33562-1GEA 9560 CZK
APOSOR33562-1G
Methyl-3-methoxy-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate 97%
Methyl-3-methoxy-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₃
MW: 249,31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22126102
CAS číslo: 193964-75-9