Tisk…
Methyl-5-bromo-2-methoxynicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate, Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxylate
OR3356-5G
APOSOR3356-5GEA 2820 CZK
APOSOR3356-5G
Methyl-5-bromo-2-methoxynicotinate 98%
Methyl-5-bromo-2-methoxynicotinate
Vzorec: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,06 g/mol
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064227
CAS číslo: 122433-41-4