Tisk…
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33554-5G
APOSOR33554-5GEA 3150 CZK
APOSOR33554-5G
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Vzorec: C₇H₆Cl₂N₂
MW: 189,0419 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750204
CAS číslo: 5466-43-3