Tisk…
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33553-1G OR33553-5G
APOSOR33553-1GEA 15310 CZK
APOSOR33553-1G APOSOR33553-5G
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11810587
CAS číslo: 288251-51-4