Tisk…
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33552-1G OR33552-5G
APOSOR33552-1GEA 9560 CZK
APOSOR33552-1G APOSOR33552-5G
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₂
MW: 196,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140308
CAS číslo: 950858-97-6