Tisk…
8-Phenyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33551-1G
APOSOR33551-1GEA 9560 CZK
APOSOR33551-1G
8-Phenyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one 95%
8-Phenyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one
Vzorec: C₁₄H₁₇NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140371
CAS číslo: 1221791-99-6