Tisk…
6,7-Dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33547-1G
APOSOR33547-1GEA 5590 CZK
APOSOR33547-1G
6,7-Dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione 95%
6,7-Dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466420
CAS číslo: 5466-00-2