5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5-Bromomeldrum's acid) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
OR33544-1G
OR33544-5G
APOSOR33544-1GEA
5130
CZK
APOSOR33544-1G
APOSOR33544-5G
5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5-Bromomeldrum's acid) 95%
5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5-Bromomeldrum's acid)
Vzorec:
C₆H₇BrO₄ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
66145-20-8 |