Tisk…
3H-Spiro[1,3-benzothiazole-2,4'-oxane] 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33542-1G OR33542-5G
APOSOR33542-1GEA 7670 CZK
APOSOR33542-1G APOSOR33542-5G
3H-Spiro[1,3-benzothiazole-2,4'-oxane] 95%
3H-Spiro[1,3-benzothiazole-2,4'-oxane]
Vzorec: C₁₁H₁₃NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140318
CAS číslo: 77376-98-8