4-Methyl-1,5,6,7-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]pyridin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33539-1G
OR33539-5G
APOSOR33539-1GEA
7670
CZK
APOSOR33539-1G
APOSOR33539-5G
4-Methyl-1,5,6,7-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]pyridin-2-one 95%
4-Methyl-1,5,6,7-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]pyridin-2-one
Vzorec:
C₉H₁₁NO MW: 149,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16140309 CAS číslo: 20594-30-3 |