Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR33535-1G
OR33535-5G
APOSOR33535-1GEA
15310
CZK
APOSOR33535-1G
APOSOR33535-5G
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO₃ MW: 205,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16140300 CAS číslo: 1221792-61-5 |